Learn More
2,2-Dichloracetamid,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359993
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 11359993
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00315.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 683-72-7 | C2H3Cl2NO | 127.952 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 683-72-7
Summenformel C2H3Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 127.952
MDL-Nummer MFCD00008015
InChI-Schlüssel WCGGWVOVFQNRRS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12694
IUPAC-Name 2,2-Dichloracetamid
SMILES C(C(=O)N)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dichloroacetamide
Schmelzpunkt 96°C to 101°C
Siedepunkt 233°C to 234°C
Strukturformel Cl2CHCONH2
Menge 10 g
Beilstein 1743236
Synonym dichloroacetamide, acetamide, 2,2-dichloro, acetamide, dichloro, unii-i202lta03d, 2,2'-dichloroacetamide, 2,2-dichloro-acetamide, acetamide,2,2-dichloro, acmc-1aum5, dsstox_cid_1561, wln: gngv1
Formelmasse 127.96
Reinheit (%) ≥98%