Learn More
2,2-Dichloracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30388600
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388600 5 g
30381761 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388600 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4316455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2648-61-5
Summenformel C8H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
Synonym 2,2-Dichloro-1-phenylethanone, 2,2-Dichloro-1-phenylethan-1-one, NSC 53617, Phenacylidene Dichloride, alpha,alpha-Dichloroacetophenone, ω,ω-Dichloroacetophenone
IUPAC-Name 2,2-Dichlor-1-Phenylethanon
SMILES ClC(Cl)C(=O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dichloroacetophenone
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
Formelmasse 187.9796