Learn More
2,2'-Dichlorbenzil, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352546
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11352546 5 g 5 Gramm
11362546 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11352546
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06507.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 21854-95-5 | C14H8Cl2O2 | 279.116 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21854-95-5
Summenformel C14H8Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 279.116
MDL-Nummer MFCD00018263
InChI-Schlüssel VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dichlorobenzil, 1,2-bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 2-chlorophenyl, 2,2'-dichlorodibenzoyl, benzil, 2,2'-dichloro, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 2-chlorophenyl, bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-dione, benzil,2'-dichloro, 2,2/'-dichlorobenzil, acmc-20aok0
PubChem CID 89076
IUPAC-Name 1,2-bis(2 -chlorphenyl)ethan-1,2-Dion
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Dichlorobenzil
Schmelzpunkt 132°C to 136°C
Menge 5 g
Beilstein 2120689
Formelmasse 279.12
Reinheit (%) ≥98%