Learn More
2,2-Diethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-107226 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10743401 5 g Glasflasche 5 Gramm
10592991 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10743401
Marke: Thermo Scientific Acros 210620050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6175-45-7 | C12H16O3 | 208.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6175-45-7
Summenformel C12H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD00009659
InChI-Schlüssel PIZHFBODNLEQBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diethoxyacetophenone, ethanone, 2,2-diethoxy-1-phenyl, phenylglyoxal diethyl acetal, 2,2-diethoxy-1-phenylethan-1-one, alpha,alpha-diethoxyacetophenone, unii-w4bcz1mak3, 2,2-diethoxy acetophenone, ccris 5222, benzoylformaldehyde diethyl acetal, glyoxal, phenyl-, 2-diethyl acetal
PubChem CID 22555
IUPAC-Name 2,2-Dieethoxy-1-Phenylethan
SMILES CCOC(OCC)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Diethoxyacetophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Lachsfarben bis Gelb
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 131°C to 134°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 128°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCH(OC2H5)2
Brechungsindex 1.4985 to 1.5005
Menge 5 g
Beilstein 07, I, 361
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.16g/L (25°C)
Viskosität 7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit