Learn More
2,2-Diethoxyethanthioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10208772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10208772 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10125642 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10208772 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01292EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 73956-15-7
Summenformel C6H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 163.235
MDL-Nummer MFCD06658986
InChI-Schlüssel MQSDGAKLSVITHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794734
IUPAC-Name 2,2-Diethoxyethanthioamid
SMILES CCOC(C(=S)N)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Diethoxyethanethioamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 2,2-diethoxy-ethanethioamide, diethoxythioacetamide, 2,2-diethoxythioacetamide, 2,2,-diethoxyethanethioamide, ethanethioamide, 2,2-diethoxy, ethanethioamide,2,2-diethoxy, 2,2-bis ethyloxy ethanethioamide, 1-amino-2,2-diethoxyethane-1-thione
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 97%