Learn More
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11491267 1 g 1 Gramm
11401277 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24232.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 656-42-8 | C8H4F2O3 | 186.114 g/mol
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde is used as primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carboxaldehyd wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Kaum löslich in Wasser (0.31 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luftempfindlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 656-42-8
Summenformel C8H4F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 186.114
MDL-Nummer MFCD00792420
InChI-Schlüssel GGERGLKEDUUSAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 2,2-difluorobenzodioxole-5-carboxaldehyde, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 2,2-difluoro-5-formylbenzodioxole, 2,2-difluoro-5-formyl-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,2-difluorobenzodioxole, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-arboxaldehyde
PubChem CID 2736973
IUPAC-Name 2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol-5-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C(C=C1C=O)OC(O2)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Dichte 1.399
Siedepunkt 103°C to 105°C (20 mmHg)
Brechungsindex 1.499
Menge 1 g
Beilstein 1369253
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.31g/L at 25°C).
Formelmasse 186.11
Reinheit (%) 97%