Learn More
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445637 5 g 5 Gramm
11435637 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23610.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 656-46-2 | C8H4F2O4 | 202.113 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 656-46-2
Summenformel C8H4F2O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.113
MDL-Nummer MFCD00792417
InChI-Schlüssel VJLDRFCNFNQTTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 3,4-difluoromethylenedioxy benzoic acid, acmc-209nrl, 5-carboxy-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluorobenzo-1,3dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid
PubChem CID 608772
IUPAC-Name 2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol-5-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)OC(O2)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 154°C to 157°C
Menge 5 g
Formelmasse 202.12
Reinheit (%) ≥97%