Learn More
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole |
| CAS | 1583-59-1 |
| Summenformel | C7H4F2O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1,2-[(Difluoromethylene)dioxy]benzene, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-Difluorobenzodioxole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H |
| SMILES | FC1(F)Oc2ccccc2O1 |
| IUPAC-Name | 2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.1 |
| Formelmasse | 158.0179 |