Learn More
2,2-Difluor-2-(fluorsulfonyl)essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetic Acid |
| CAS | 1717-59-5 |
| Summenformel | C2 H F3 O4 S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Difluoro(fluorosulfonyl)-acetic Acid, (Fluorosulfonyl)difluoroacetic Acid, 2-(Fluorosulfonyl)-2,2-difluoroacetic Acid, Difluoro(fluorosulfonyl)acetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2HF3O4S/c3-2(4,1(6)7)10(5,8)9/h(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)S(=O)(=O)F |
| IUPAC-Name | 2,2-Difluor-2-fluorsulfonylessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 178.087 |
| Formelmasse | 177.955 |