Learn More
2,2-Difluoro-2-phenylacetic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Difluoro-2-phenylacetic Acid |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6F2O2/c9-8(10,7(11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,11,12) |
| Formelmasse | 172.0336 |