Learn More
2,2-Difluor-4-Pentensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031192
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15444867 250 mg 250 Milligramm
15424867 1 g 1 Gramm
15434867 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15444867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32173.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 55039-89-9 | C5H6F2O2 | 136.098 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,2-Difluoro-4-Pentensäure ist an der Iodolactonisierungsreaktion zum entsprechenden Gamma-Lacton beteiligt, das zur Vorbereitung von 5-Hydroxy-3,3-Difluoropiperidin umgewandelt wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55039-89-9
Summenformel C5H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.098
MDL-Nummer MFCD09800642
InChI-Schlüssel LHOKYUDUAYXFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoropent-4-enoicacid, 2,2-difluoro-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-pent-4-enoic acid, 10.14272/lhokyuduayxfgf-uhfffaoysa-n, doi:10.14272/lhokyuduayxfgf-uhfffaoysa-n
PubChem CID 11954656
IUPAC-Name 2,2-Difluorpent-4-ensäure
SMILES C=CCC(C(=O)O)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Siedepunkt 56°C to 58°C (3 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 136.1
Reinheit (%) 97%