Learn More
2,2-Difluoro-N-Methoxy-N-Methylacetamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10403510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10403510 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10403510 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00153DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
CAS 142492-01-1
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C4H7F2NO2
MDL-Nummer MFCD06248152
Menge 1 g
Synonym n-methyl-n-methoxydifluoroacetamide, acetamide, 2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, acmc-20a3nv, n-methoxy-n-methyldifluoroacetamide, n-methoxy-n-methyl difluoroacetamide, n-difluoroacetyl-n-methoxymethylamine, acetamide,2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, 2,2-bis fluoranyl-n-methoxy-n-methyl-ethanamide
InChI-Schlüssel CUPRFYMJGQMIIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CON(C)C(=O)C(F)F
IUPAC-Name 2,2-Difluor-N-Methoxy-N-Methylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 139.10
PubChem CID 19023731
Formelmasse 139.1
Reinheit (%) 95%