Learn More
2,2-Difluorbutyrinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028489
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15483307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25830.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2366-62-3 | C4H6F2O2 | 124.087 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2366-62-3
Summenformel C4H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.087
MDL-Nummer MFCD03093765
InChI-Schlüssel SBSKRVZFWQPJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobutyric acid, 2,2-difluorobutyricacid, pubchem15470, difluoramino butyric acid, 2,2-bis fluoranyl butanoic acid
PubChem CID 3711426
IUPAC-Name 2,2-Difluorbutansäure
SMILES CCC(C(=O)O)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluorobutyric acid
Schmelzpunkt 7°C to 9°C
Dichte 1.22
Siedepunkt 100°C to 101°C (8.5 mmHg)
Strukturformel CH3CH2CF2COOH
Brechungsindex 1.3645
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 124.09
Reinheit (%) 97%