Learn More
2,2-Difluorcyclopropylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452220
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 11452220
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H29051.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 105614-25-3 | C3H6ClF2N | 129.535 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105614-25-3
Summenformel C3H6ClF2N
Molekulargewicht (g/mol) 129.535
MDL-Nummer MFCD07777150
InChI-Schlüssel WSSNWLHFBOKGGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorocyclopropylamine hydrochloride, 2,2-difluorocyclopropan-1-amine hydrochloride, 2,2-difluorocycloprop-1-ylamine hydrochloride, 2,2-difluorocyclopropanamine hydrochloride, cyclopropanamine, 2,2-difluoro-, hydrochloride, 2,2-difluorocyclopropanamine, acmc-20aojv, 2,2-difluorocyclopropylamine, chloride, 2,2-difluorocycloprop-1-ylaminehydrochloride, 2,2-difluoro-1-cyclopropanamine hydrochloride
PubChem CID 20161313
IUPAC-Name 2,2-Difluorocyclopropan-1-amin;Hydrochlorid
SMILES C1C(C1(F)F)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽145°C (decomposition)
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 129.54
Reinheit (%) 97%