Learn More
2,2-Difluorethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415826
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11415826 1 g 1 Gramm
11425826 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11415826 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22201.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 359-13-7 | C2H4F2O | 82.05 g/mol
2,2-Difluoroethanol is used as a chemical intermediates. It has wide applications in medicine and fluoropolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2-Difluorethanol wird als chemisches Zwischenprodukt verwendet. Es hat ein breites Anwendungsfeld in der Medizin und im Bereich der Fluorpolymere.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 359-13-7
Summenformel C2H4F2O
Molekulargewicht (g/mol) 82.05
MDL-Nummer MFCD00042248
InChI-Schlüssel VOGSDFLJZPNWHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoroethan-1-ol, 2,2-difluoro-ethanol, ethanol, 2,2-difluoro, chf2ch2oh, 2,2-difluroethanol, 2,2-difluorethanol, 2,2-difluoro ethanol, 2,2-difluoroethylalcohol, difluoroethanol related, acmc-209ik0
PubChem CID 136187
IUPAC-Name 2,2-Difluorethanol
SMILES C(C(F)F)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoroethanol
Schmelzpunkt -28°C
Dichte 1.296
Siedepunkt 95°C to 96°C
Flammpunkt 3°C (37°F)
Brechungsindex 1.3335
Menge 1 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1731617
Löslichkeitsinformationen soluble in chloroform,ethanol.
Formelmasse 82.05
Reinheit (%) 97%