Learn More
2,2-Difluorethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Difluoroethanol |
| CAS | 359-13-7 |
| Summenformel | C2 H4 F2 O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2,2-Difluoro-ethanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H4F2O/c3-2(4)1-5/h2,5H,1H2 |
| SMILES | OCC(F)F |
| IUPAC-Name | 2,2-Difluorethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 82.05 |
| Formelmasse | 82.023 |