Learn More
2,2-Difluorpropionsäure, TRC
Artikelnummer. 30368960
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368960 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368960 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4558981G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluoropropionic acid
CAS 373-96-6
Summenformel C3H4O2F2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
SMILES CC(F)(F)C(=O)O
IUPAC-Name 2,2-Difluorpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 110.05
Formelmasse 110.0179