Learn More
2,2-Difluorbernsteinsäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11340204 5 g 5 Gramm
11330204 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340204 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00773.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 665-31-6 | C4H4F2O4 | 154.07 g/mol
2,2-Difluorosuccinic acid is used in the preparation of fluorofumaric acid. It is also used in enolate alkylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2-Difluorsuccinylsäure wird bei der Herstellung von Fluorfumarsäure verwendet. Findet auch bei der Enolat-Alkylierung Anwendung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 665-31-6
Summenformel C4H4F2O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.07
MDL-Nummer MFCD00040970
InChI-Schlüssel ZYLFHISLYSHWRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorosuccinic acid, 2,2-difluorosuccinicacid, butanedioic acid, 2,2-difluoro, pubchem23428, 2,2-difluoro-butanedioic acid, butanedioic acid,2,2-difluoro, 2,2-difluoro succinic acid, 2,2-difluorobutane-1,4-dioic acid
PubChem CID 69581
IUPAC-Name 2,2-Difluorbutandiosäure
SMILES OC(=O)CC(F)(F)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Difluorosuccinic acid
Schmelzpunkt 139°C to 144°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1773355
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 154.07
Reinheit (%) 94%