Learn More
2,2-Dimethoxy-2-Phenylacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10184010 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10184010 50 g Glasflasche 50 Gramm
10242652 5 g Glasflasche 5 Gramm
10543361 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10184010 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 187840500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24650-42-8 | C16H16O3 | 256.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24650-42-8
Summenformel C16H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 256.30
MDL-Nummer MFCD00008475
InChI-Schlüssel KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone, benzil dimethyl ketal, kayacure bdmk, irgacure 651, ethanone, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenyl, lucirin bdk, photomer 51, benzil dimethylketal, esacure kb 1, irgacure 621
PubChem CID 90571
IUPAC-Name 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethanon
SMILES COC(OC)(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (75°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COC(OCH3)2C6H5
Menge 50 g
Merck Index 14, 3392
Formelmasse 256.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver