Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-on, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486890
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486890 1 g 1 Gramm
15479129 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486890 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20177.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 74181-34-3 | Molecular Formula: C6H10O3 | Molecular Weight: 130.143 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-on wird bei der Herstellung von 2,2-Dimethyl-[1,3]Dioxan-5-ol durch Reduktion mit Lithiumaluminiumhydrid verwendet. Es wird auch bei der Annulation von Bete-(hetero)aryl-alfa-nitro-alfa,beta-enalen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luft-, feuchtigkeits- und wärmeempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74181-34-3
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.143
MDL-Nummer MFCD00671514
InChI-Schlüssel ASFQDNDZFGFMMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-one, 2,2-dimethyl-1,3 dioxan-5-one, 1,3-dioxan-5-one, 2,2-dimethyl, acmc-1bg7h, ksc496q3n, 5-oxo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-one, technical 250mg
PubChem CID 2733141
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-1,3-Dioxan-5-on
SMILES CC1(OCC(=O)CO1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Siedepunkt 40°C to 46°C (14 mmHg)
Brechungsindex 1.4315
Menge 1 g
Beilstein 3061933
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 130.15
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch