Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-Dioxan-5-1, TRC
Artikelnummer. 30377103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30377103 5 g
30369971 1 g
30383981 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377103 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4728405G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74181-34-3
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Synonym 1,3-Dioxan-5-one, 2,2-dimethyl-, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-1,3-Dioxan-5-on
SMILES CC1(C)OCC(=O)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)8-3-5(7)4-9-6/h3-4H2,1-2H3
Formelmasse 130.063