Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one, TRC
Artikelnummer. 30383981
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Artikelnummer. Menge
30383981 10 g
30377103 5 g
30369971 1 g
3 options
Artikelnummer. 30383981
Marke: Toronto Research Chemicals TRCD47284010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74181-34-3
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Synonym 1,3-Dioxan-5-one, 2,2-dimethyl-, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
IUPAC-Name 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-one
SMILES CC1(C)OCC(=O)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)8-3-5(7)4-9-6/h3-4H2,1-2H3
Formelmasse 130.063