Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-117175 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10617352
Marke: Thermo Scientific Acros 198450250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2033-24-1 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2033-24-1
Summenformel C6H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
MDL-Nummer MFCD00006638
InChI-Schlüssel GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
PubChem CID 16249
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-1,3-Dioxan-4,6-Dion
SMILES CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 92°C to 96°C
Farbe Beige-Braun bis Braun-Weiß
Flammpunkt >365°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Fieser 08,313; 10,252; 11,311; 13,172
Merck Index 15, 5885
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.5g/100 mL (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and chloroform
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver