Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370064
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11370064 5 g 5 Gramm
11380064 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11370064
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00482.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2916-31-6 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane is used as organic intermediates, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan wird als organische Zwischenprodukte, Feinchemikalien und für pharmazeutische Forschung und Entwicklung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2916-31-6
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00014106
InChI-Schlüssel SIJBDWPVNAYVGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76209
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan
SMILES CC1(C)OCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane
Dichte 0.946
Siedepunkt 91°C to 93°C
Flammpunkt 6°C (42°F)
Brechungsindex 1.398
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 102775
Synonym 1,3-dioxolane, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan, 1,3-dioxolane, dimethyl, acetone ethylene ketal, acetone ethylene acetal, acetone, cyclic ethylene acetal, 1,3-dioxolane,2,2-dimethyl, sijbdwpvnayvgy-uhfffaoysa, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) ≥98%