Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-Propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474123 2500 g 2500 Gramm
11494120 250 g 250 Gramm
11464123 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474123 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10340.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 126-30-7 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Used for protection of carbonyl groups as 4,4-dimethyl-1,3-dioxanes, often preferred to the more usual 1,3-dioxolanes due to easier separation and greater stability, for protection of carbonyl group of 4-bromo-2-propanone using p-toluenesulfonic acid in the presence of triethyl orthoformate. It is used in the synthesis of polyesters, paints, lubricants, and plasticizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Werden zum Schutz von Carbonylgruppen als 4,4-Dimethyl-1,3-Dioxane verwendet, die aufgrund der leichteren Trennung und höheren Stabilität häufig den üblichen 1,3-Dioxolanen vorgezogen werden, zum Schutz der Carbonylgruppe von 4-Brom-2-Propanon unter Verwendung von p-Toluensulfonsäure in Gegenwart von Triethylorthoformat. Verwendung in der Synthese von Polyestern, Farben, Schmierstoffen und Plastifizierern.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-30-7
Summenformel C5H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00004685
InChI-Schlüssel SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dimethylolpropane, neopentylene glycol, neopentanediol, neopentylglycol, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl, neol, hydroxypivalyl alcohol, dimethyltrimethylene glycol
PubChem CID 31344
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropan-1,3-Diol
SMILES CC(C)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Schmelzpunkt 125°C to 130°C
Dichte 1.042
Siedepunkt 210°C to 212°C
Flammpunkt 103°C (217°F)
Geruch mild
Menge 2500 g
Beilstein 605291
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,6458
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol