Learn More
2,2-Dimethyl-2,3-Dihydro-1 -Benzofluran-7-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10631293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10631293 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10242592 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10470934 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10631293 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC27204CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 38002-88-9
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.22
MDL-Nummer MFCD04115387
InChI-Schlüssel HGKYVFOYQUSRQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-7-formyl-2,3-dihydrobenzofuran, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-benzofuran-7-carbaldehyde, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-carbaldehyde, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbaldehyde
PubChem CID 2795471
SMILES CC1(C)CC2=CC=CC(C=O)=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyd
Formelmasse 176.21
Reinheit (%) 97%