Learn More
2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl Isocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10563245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10563245 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10308393 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563245 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC27206DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 87254-55-5
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.214
MDL-Nummer MFCD09025825
InChI-Schlüssel JTJCJMYVKXVWIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate, 7-isocyanato-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-7-isocyanato-2,2-dimethyl
PubChem CID 18525712
IUPAC-Name 7-Isocyanat-2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran
SMILES CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)N=C=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 97%