Learn More
(2,2-Dimethyl-2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| IUPAC-Name | 1-(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methanamine |
| Formelmasse | 177.25 |
| Reinheit (%) | 97% |