Learn More
2,2-Dimethyl-3-Butensäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055477
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15481099
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64067.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10276-09-2 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10276-09-2
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00196967
InChI-Schlüssel SCFWAOWWAANBPY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139122
IUPAC-Name 2,2-Dimethylbut-3-enosäure
SMILES CC(C)(C=C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid
Schmelzpunkt -6°C
Farbe Farblos
Dichte 0.957 g/mL
Siedepunkt 185°C
Brechungsindex 1.4295
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1700758
Synonym 3-butenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-but-3-enoic acid, 2,2-dimethyl-3-butenoic acid, ch2=chc ch3 2cooh, 3-butenoic acid,2,2-dimethyl
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig