Learn More
2,2-Dimethyl-4-Pentensäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487438 5 g 5 Gramm
15477438 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60940.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16386-93-9 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16386-93-9
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00012304
InChI-Schlüssel BGUAPYRHJPWVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-pent-4-enoic acid, 2,2-dimethyl-4-pentenoicacid, pubchem12797, acmc-1c5lb, ksc495e3r, 2,2-dimethyl4-pentenoic acid, 2,2-dimethyl-1-4-pentenoic acid 1g
PubChem CID 140065
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpent-4-ensäure
SMILES CC(C)(CC=C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Dichte 0.933
Siedepunkt 104°C to 108°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Strukturformel H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H
Brechungsindex 1.431
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 95%