Learn More
2,2-Dimethyl-4-Pentensäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid |
| Dichte | 0.933 |
| Siedepunkt | 104°C to 108°C |
| Flammpunkt | 88°C (190°F) |
| Strukturformel | H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H |
| Brechungsindex | 1.431 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 128.17 |
| Mehr anzeigen |