Learn More
2,2-Dimethylbutansäure-d6, TRC
Artikelnummer. 30384089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384089 250 mg 250 Milligramm
30387454 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30384089 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD468042250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101419-75-4
Summenformel C6H6D6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.2
Synonym 2,2-Dimethylbutyric Acid-d6, Neohexanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutyric Acid-d6, NSC 16045-d6, NSC 741804-d6
IUPAC-Name 2,2-bis(Methyl-D3)-Butansäure
SMILES OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethylbutanoic Acid-d6
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)/i2D3,3D3
Formelmasse 122.12