Learn More
2,2-Dimethylbutanoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30373852
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373852 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373852 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47146510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride
CAS 5856-77-9
Summenformel C6H11ClO
Menge 10 g
Synonym 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride, 2,2-Dimethylbutyric Acid Chloride, 2,2-Dimethylbutyryl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H11ClO/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3
SMILES O=C(Cl)C(C)(C)CC
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropanoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 134.6
Formelmasse 134.05