Learn More
2,2-Dimethylbutylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448936 250 g -
11428936 10 g 10 Gramm
11438936 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17072.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 595-37-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 595-37-9
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00004200
InChI-Schlüssel VUAXHMVRKOTJKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylbutyric acid, butanoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-butanoic acid, 2,2-dimethyl butyric acid, 2,2-dimethyl butanoic acid, unii-ay606cn05o, butyric acid, 2,2-dimethyl, dimethyl ethyl acetic acid, 2,2-dimethyl-butyric acid, .alpha.,.alpha.-dimethylbutyric acid
PubChem CID 11684
ChEBI CHEBI:38649
IUPAC-Name 2,2-Dimethylbutansäure
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethylbutyric acid
Schmelzpunkt -14°C
Dichte 0.926
Siedepunkt 186°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4154
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1720666
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 97%