Learn More
2,2-Dimethylpropanimidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10245894 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10193124 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10215464 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245894 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF01501EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 18202-73-8
Summenformel C5H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 136.623
MDL-Nummer MFCD00051988
InChI-Schlüssel ARDGQYVTLGUJII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride, pivalamidine hydrochloride, pivalimidamide hydrochloride, tert-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hydrochloride, 2,2-dimethyl-propionamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hcl, t-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropanamidine hydrochloride, 2,2,2-trimethylacetamidine hydrochloride
PubChem CID 2781880
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropanimidamid;hydrochlorid
SMILES CC(C)(C)C(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethylpropanimidamide hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC(=NH)NH2·HCl
Menge 25 g
Formelmasse 136.62
Reinheit (%) 97%