missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2-Dimethylbernsteinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11445837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445837 1 g 1 Gramm
11455837 5 g 5 Gramm
11465837 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11445837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24394.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 597-43-3 | C6H10O4 | 146.14 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 597-43-3
Summenformel C6H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
MDL-Nummer MFCD00004196
InChI-Schlüssel GOHPTLYPQCTZSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylsuccinic acid, 2,2-dimethyl-succinic acid, unii-mx6tvr2107, 2,2-dimethyl-butanedioic acid, succinic acid, 2,2-dimethyl, butanedioic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutanedioate, 2,2-dimethyl-butanedioicacid, 2,2,-dimethylsuccinate, 2,2-dimethyl succinate
PubChem CID 11701
ChEBI CHEBI:86537
IUPAC-Name 2,2-dimethylbutanedioic acid
SMILES CC(C)(CC(O)=O)C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethylsuccinic acid
Schmelzpunkt 139°C to 142°C
Menge 1 g
Beilstein 1764476
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 99%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.