Learn More
2,2-Dimethylsuccinicanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10561341 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10561341 1 g Glasflasche 1 Gramm
10187753 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10561341 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 308760010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17347-61-4 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17347-61-4
Summenformel C6H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
MDL-Nummer MFCD00022608
InChI-Schlüssel ACJPFLIEHGFXGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylsuccinic anhydride, 3,3-dimethyldihydrofuran-2,5-dione, unii-tl903a7h7v, 2,5-furandione, dihydro-3,3-dimethyl, 2,2-dimethyl succinic anhydride, 2,2-dimethylsuccinicanhydride, dihydro-3,3-dimethylfuran-2,5-dione, 2,2-dimethylsuccinic acid anhydride, dihydro-3,3-dimethyl-2,5-furandione, ksc490q1j
PubChem CID 87067
IUPAC-Name 3,3-Dimethyloxolan-2,5-Dion
SMILES CC1(C)CC(=O)OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Dimethylsuccinic anhydride
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
CAS Min. % 97.5
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Menge 1 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Prozentgehaltsbereich 98%
Siedepunkt 219°C to 220°C
Formelmasse 128.13
Reinheit (%) 98%