Learn More
2,2'-Dinaphthylether, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337745 5 g 5 Gramm
11347745 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337745 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02565.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 613-80-9 | C20H14O | 270.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-80-9
Summenformel C20H14O
Molekulargewicht (g/mol) 270.33
MDL-Nummer MFCD00015447
InChI-Schlüssel DZRLNYVDCIYXPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69183
IUPAC-Name 2-(naphthalen-2-yloxy)naphthalene
SMILES O(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Dinaphthyl ether
Schmelzpunkt 103°C to 105°C
Menge 5 g
Beilstein 2054097
Synonym 2,2'-dinaphthyl ether, di-2-naphthyl ether, 2,2'-oxydinaphthalene, naphthalene, 2,2'-oxybis, bis 2-naphthyl ether, 2-naphthyl ether, di-2-naphthylether, 2,2'-dinaphthylether, naphthalene,2,2'-oxybis
Formelmasse 270.33
Reinheit (%) ≥98%