Learn More
2,2'-Dinaphthyläther, TRC
Artikelnummer. 30388629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388629 2.5 g -
30375461 1 g -
30376595 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388629 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4739202.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-80-9
Summenformel C20H14O
Molekulargewicht (g/mol) 270.32
Synonym 2,2'-Oxybis-naphthalene, 2,2'-Oxybis[naphthalene], Di(2-Naphthyl) Ether, Di-beta-Naphthyl Ether
SMILES O(c1ccc2ccccc2c1)c3ccc4ccccc4c3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Dinaphthyl Ether
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H14O/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14H
Formelmasse 270.1045