Learn More
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (freie Radikale), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11309658 250 mg 250 Milligramm
11399648 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11309658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044150.MD
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1898-66-4 | C18H12N5O6
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl is used as a sensitive colorimetric free radical scavenger. It serves as a general antioxidant detector. It is utilized to monitor chemical reactions involving radicals as well as a standard of the position and intensity of electron paramagnetic resonance signals. Further, it is employed in the quantitative determination of aliphatic and aromatic thiols by indirect spectroscopy and for photometric determination of tocopherol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1898-66-4
Summenformel C18H12N5O6
MDL-Nummer MFCD00007231
Synonym DPPH
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical)
Farbe Schwarz bis Grün
Menge 250 mg
Merck Index 14,3330
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl formamide,ethanol,chloroform,ether,carbon disulfinde,acetone,oils,carbon tetrachloride,glacial acetic acid and toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 394.32
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl