Learn More
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, TRC
Artikelnummer. 30012433
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012433 500 mg 500 Milligramm
30005423 1 g 1 Gramm
30009254 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012433 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD492045500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1898-66-4
Summenformel C18 H12 N5 O6
Molekulargewicht (g/mol) 394.32
Synonym 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH Radical)
IUPAC-Name N-phenyl-N-[(2,4,6-trinitrophenyl)-λ^{2}-azanyl]aniline
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(c([N]N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
Formelmasse 394.0788