Learn More
2,2-Diphenylglycin, TRC
Artikelnummer. 30376226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376226 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376226 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49162025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine)
CAS 3060-50-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C14 H13 N O2
Menge 25 g
Synonym Benzeneacetic acid, α-amino-α-phenyl-, Glycine, 2,2-diphenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Amino-α-phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylglycine, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid, Amino(diphenyl)acetic acid, NSC 33392, α,α-Diphenylglycine, α-Aminodiphenylacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
SMILES NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 2-Amino-2,2-Dipenylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 227.26
Formelmasse 227.0946
Reinheit (%) >95