Learn More
Hydrochinon-d6, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroquinone (D6) |
| CAS | 71589-26-9 |
| Summenformel | C6 D6 O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-diol-d2 (9 CI, ACI), 1,2,4,5-Tetradeuterio-3,6-dideuteriooxybenzene, 1,4-Hydroquinone-d6, Hydroquinone-d6, Perdeuteriohydroquinone, Hydroquinone-D6 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(O[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,2,4,5-Tetradeuterio-3,6-dideuteriooxybenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.1476 |
| Formelmasse | 116,0744 g/mol |
| Mehr anzeigen |