Learn More
2,2'-Dipyridylldisulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479003 5 g 5 Gramm
11489003 25 g 25 Gramm
11499003 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479003 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11118.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.40 €
    64.65 € / 5 Gramm
    Sparen 6.75 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2127-03-9 | C10H8N2S2 | 220.31 g/mol
2,2'-Dipyridyl disulfide is a useful reagent for determination of sulfhydryl groups, preparation of amino acid active esters and the thio esters of phosphoric acid. It acts as a peptide coupling reagent and as an oxidizing agent. It is also used for the activation of glycosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′-Dipyridyl Disulfid ist ein nützliches Reagenz für die Bestimmung von Sulfhydrylgruppen, die Vorbereitung von aminosäureaktiven Estern und die Thioester von Phosphorsäure. Dient als Peptidkopplungsreagenz und als Oxidationsmittel. Wird auch zur Aktivierung von Glykosiden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Benzol, Tetrahydrofuran, Dichlormethan, Acetonitril und Dimethyformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2127-03-9
Summenformel C10H8N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 220.31
MDL-Nummer MFCD00006287
InChI-Schlüssel HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dithiodipyridine, 2,2'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-2-yl disulfane, aldrithiol-2, 2,2'-dipyridyldisulfide, aldrithiol 2, bis 2-pyridyl disulfide, 2-pyridin-2-yldisulfanyl pyridine, 2-dipyridyl disulfide, 2-pyridinyl disulfide
PubChem CID 65093
IUPAC-Name 2-(Pyridin-2-yldisulfanyl)pyridin
SMILES C1=CC=NC(=C1)SSC2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2′-Dipyridyl disulfide
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Flammpunkt 210°C (410°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 5 g
Beilstein 154629
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,benzene,tetrahydrofuran,dichloromethane,acetonitrile and dimethyformamide.
Formelmasse 220.32
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Dipyridyl disulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dithiodipyridine