Learn More
2,2-Diselanediyldiethanamin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30132603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132603 100 mg 100 Milligramm
30137920 500 mg 500 Milligramm
30007241 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132603 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD493318100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3542-13-0
Summenformel C13 H16 N2 O10
Molekulargewicht (g/mol) 360.274
IUPAC-Name bis(1-Hydroxy-2,5-Dioxo-1λ, 5-Azolidin-1-yl) pentanedioat
SMILES O[N]1(OC(=O)CCCC(=O)O[N]2(O)C(=O)CCC2=O)C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Diselanediyldiethanamine Dihydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H16N2O10/c16-8-4-5-9(17)14(8,22)24-12(20)2-1-3-13(21)25-15(23)10(18)6-7-11(15)19/h22-23H,1-7H2
Formelmasse 360.08