Learn More
2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamid], TRC
Artikelnummer. 30342716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342716 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342716 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB184508500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,2'-Dithiobis[N-methyl-benzamide]
CAS 2527-58-4
Summenformel C16 H16 N2 O2 S2
Menge 500 mg
Synonym 2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamide], Densil P, Dithio-2,2'-bis(N-methylbenzamide)
InChI-Formel InChI=1S/C16H16N2O2S2/c1-17-15(19)11-7-3-5-9-13(11)21-22-14-10-6-4-8-12(14)16(20)18-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
SMILES CNC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(=O)NC
IUPAC-Name N-Methyl-2-[[2-(Methylcarbamoyl)phenyl]disulfanyl]benzamid
Molekulargewicht (g/mol) 332.44
Formelmasse 332.0653