Learn More
2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamid], TRC
Artikelnummer. 30337503
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30337503 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337503 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1845081G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Dithiobis[N-methyl-benzamide]
CAS 2527-58-4
Summenformel C16 H16 N2 O2 S2
Menge 1 g
Synonym 2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamide], Densil P, Dithio-2,2'-bis(N-methylbenzamide)
InChI-Formel InChI=1S/C16H16N2O2S2/c1-17-15(19)11-7-3-5-9-13(11)21-22-14-10-6-4-8-12(14)16(20)18-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
SMILES CNC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(=O)NC
IUPAC-Name N-Methyl-2-[[2-(Methylcarbamoyl)phenyl]disulfanyl]benzamid
Molekulargewicht (g/mol) 332.44
Formelmasse 332.0653