Learn More
2,2' – Dithiobisbenzanilid, TRC
Artikelnummer. 30385521
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385521 500 mg
30369589 2.5 g
30376033 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385521 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD494213500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-57-9
Summenformel C26H20N2O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 456.58
Synonym 2,2'-Dibenzoylaminodiphenyldisulfid, Benzamide, N,N'-(dithiodi-2,1-phenylene)bis-, Benzanilide, 2',2'''-dithiobis- (6CI,7CI,8CI), N,N'-(Dithiodi-2,1-phenylene)bis[benzamide], 2,2'-Dibenzamidodiphenyl disulfide, 2,2'-Dibenzoylaminodiphenyl disulfide, 2',2'''-Dithiodibenzanilide, 3S, Bis(2-benzamidophenyl) disulfide, Bis(2-benzoylaminophenyl)disulfide, Bis(o-benzamidophenyl) disulfide, Bisbenzamide, DBD, Di-o-benzamidophenyl disulfide, K 202, Noctizer SS, Peptazin BAFD, Peptisant 10, Pepton 22, Pepton 3S, Renazit 11, SL 6010, SS, Vuchtazin RV/G-M, Vuchtazin RV/G-S, o,o'-Dibenzamidodiphenyl disulfide, o-(Benzoylamino)phenyl disulfide
SMILES O=C(Nc1ccccc1SSc2ccccc2NC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Dithiobisbenzanilide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H20N2O2S2/c29-25(19-11-3-1-4-12-19)27-21-15-7-9-17-23(21)31-32-24-18-10-8-16-22(24)28-26(30)20-13-5-2-6-14-20/h1-18H,(H,27,29)(H,28,30)
Formelmasse 456.0966