Learn More
2(2-Ethoxyethoxy)ethanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793651 1 L Glasflasche 1 Liter
10182810 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10016253 25 L Metalltrommel 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.40 €
    48.90 € / 1 Liter
    Sparen 1.50 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-90-0 | C6H14O3 | 134.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-90-0
MDL-Nummer MFCD00002872
InChI-Schlüssel XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
PubChem CID 8146
ChEBI CHEBI:40572
IUPAC-Name 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
SMILES CCOCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2(2-Ethoxyethoxy)ethanol
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -80.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 197.0°C
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H14O3
Strukturformel C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4260 to 1.4280
Menge 1 L
Beilstein 01, II, 520
Merck Index 15, 3134
Relative Dichte 0.99
Molekulargewicht (g/mol) 134.175
Formelmasse 134.17
Reinheit (%) ≥98%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit