Learn More
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277730 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10277730 1 L Glasflasche 1 Liter
10753894 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10277730 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 257420010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 112-15-2 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-15-2
Summenformel C8H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
MDL-Nummer MFCD00041928
InChI-Schlüssel FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbitol acetate, 2-2-ethoxyethoxy ethyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, ektasolve de acetate, karbitolacetat, ethoxydiglycol acetate, glycol ether de acetate, diglycol monoethyl ether acetate, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy-, acetate, ethyldiglycol acetate
PubChem CID 8165
IUPAC-Name 2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat
SMILES CCOCCOCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Azidität 0.2 mg KOH/g max.
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -25.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 210.0°C to 220.0°C
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(O)OCH2CH2OCH2CH2OC2H5
Brechungsindex 1.4206 to 1.4226
Menge 1 L
Rückstand nach Verdampfung 0.2% max.
Merck Index 15, 3134
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, most oils
Viskosität 2.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 176.2
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.